Få mere at vide
(1S,2S)-Cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 15478907
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478907 1 g 1g
15439715 250 mg 250mg
15488907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52290.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 21963-41-7 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
En række nye C2-symmetriske (1S,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxamider blev syntetiseret ud fra (1S,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En række nye C2-symmetriske (1S,2
S)-cyclohexan-1,2-dicarboxamider blev syntetiseret ud fra (1S,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre.
Opløselighed Opløselig i acetone
(næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21963-41-7
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00151258,MFCD00001464
InChI nøgle QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid
PubChem CID 75315
IUPAC navn (1S,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone (næsten gennemsigtig).
Formel vægt 172.18
Procent renhed ≥98%