Få mere at vide
(1S,2S,5S)-4-[2-[2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S,5S)-4-[2-[2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31NO2/c1-17(2)15-4-3-14(16(17)13-15)5-9-19-10-6-18-7-11-20-12-8-18/h14-16H,3-13H2,1-2H3 |