missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S,2S,3S,5S)-5-Azido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S,3S,5S)-5-Azido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol |
| CAS | 110567-23-2 |
| Molekylær formel | C20H23N3O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [1S-(1alpha,2beta,3alpha,5beta)]-5-alphazido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N3O3/c21-23-22-18-11-19(26-13-16-9-5-2-6-10-16)17(20(18)24)14-25-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-20,24H,11-14H2/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](C[C@@H]1N=[N+]=[N-])OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1R,2S,3S,5S)-5-azido-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vægt | 353.1739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?