Få mere at vide
(1S,2S,3R,5S)-3-[[3-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl]amino]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S,3R,5S)-3-((3-((1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl)-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-yl)amino)-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-10-17(35-6-5-32)20(34)19(15)33)18-22(28-23)31(30-29-18)16-9-12(16)11-3-4-13(24)14(25)8-11/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 522.1861 |