Få mere at vide
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, TRC
Artikelnummer. 30410948
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30410948 5 g
1 options
Artikelnummer. 30410948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4584055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
CAS 18680-27-8
Molekylær formel C10H18O2
Mængde 5 g
Synonym (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, 2α,3α-Pinanediol
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)[C@H]1C2
IUPAC navn (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Formel vægt 170.1307