Få mere at vide
(1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, 99%
Artikelnummer. 15488989
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488989 1 g 1g
15498989 5 g 5g
15408999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14053.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170,252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18680-27-8
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.252
MDL nummer MFCD00077851
InChI nøgle MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Synonym 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
IUPAC navn (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
SMIL CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 1853591
Optisk rotation +8.7° (c=6.5 in Toluene)
Formel vægt 170.25
Procent renhed 99%