Få mere at vide
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, 98%
Artikelnummer. 10155210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10155210 2.5 g Glasflaske 2.5g
10023573 10 g Glasflaske 10g
10033673 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10155210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 279550025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18680-27-8
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD00077851
InChI nøgle MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Synonym 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
IUPAC navn (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
SMIL CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52 °C til 60 °C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Beilstein 06,4145
Specifik rotationstilstand +8,50 (20,00 °C c=6,5,toluen)
Specifik rotation +8,5
Formel vægt 170.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass