Få mere at vide
(1S,2S,3R)-1,2,3-Trihydroxy-4-cyclopropene 2,3-Cyclohexyl Ketal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S,3R)-1,2,3-Trihydroxy-4-cyclopropene 2,3-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 134677-23-9 |
| Molekylær formel | C11H16O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [3'aS-(3'aalpha,4'beta,6'aalpha)]-3'a,6'a-Dihydro-spiro[cyclohexane-1,2'-[4H]cyclopenta[1,3]dioxol]-4'-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3/c12-8-4-5-9-10(8)14-11(13-9)6-2-1-3-7-11/h4-5,8-10,12H,1-3,6-7H2/t8-,9+,10-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1C=C[C@H]2OC3(CCCCC3)O[C@@H]12 |
| IUPAC navn | (3aS,4S,6aR)-spiro[4,6a-dihydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.11 |
| Formel vægt | 196.1099 |