Få mere at vide
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15490116
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490116 250 mg 250mg
15469517 1 g 1g
15479517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52779.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24716-93-6 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
(1S,2S)-2-Aminocyclohexancarboxylsyre anvendes til fremstilling af enantiomert rene beta-aminosyrer. Det er også involveret i syntesen af mono- og dihydroxylerede derivater af 2-aminocyclohexancarboxylsyre ved Diels-Alder-addukt af ethyl(E)-3-nitroacrylat og furan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1S,2S)-2-Aminocyclohexancarboxylsyre anvendes til fremstilling af enantiomert rene beta-aminosyrer. Det er også involveret i syntesen af mono- og dihydroxylerede derivater af 2-aminocyclohexancarboxylsyre ved Diels-Alder-addukt af ethyl(E)-3-nitroacrylat og furan.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24716-93-6
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.186
MDL nummer MFCD01318270
InChI nøgle USQHEVWOPJDAAX-WDSKDSINSA-N
PubChem CID 7128323
IUPAC navn (1S,2S)-2-aminocyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Synonym 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1s,2s, 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylicacid, 1s,2s-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, 2beta-amino-1alpha-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid,2-amino-, 1s,2s, 24716-92-5 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 250 mg
Formel vægt 143.19
Optisk rotation +77° (c=1 in Water)
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid