Få mere at vide
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propandiol, 97%
Beskrivelse
Asymmetrisk syntese af chirale 2-oxazoliner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol |
| Smeltepunkt | 112 °C til 115 °C |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol |
| Formel vægt | 167.21 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |