Få mere at vide
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, 96%
Artikelnummer. p-3776750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10598761
Brand: Thermo Scientific Acros 334800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2964-48-9 | C9H12N2O4 | 212.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2964-48-9
Molekylær formel C9H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 212.2
MDL nummer MFCD00007359
InChI nøgle OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 224171
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160°C to 166°C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation + 31
Synonym 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Formel vægt 212.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver