Få mere at vide
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diol, 96%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 160 °C til 166 °C |
| Farve | Gul til Beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Specifik rotationstilstand | +31,00 (20,00 °C c=1,6N HCl) |
| Mehr anzeigen |