Få mere at vide
(1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide, 98%
Artikelnummer. p-7048058
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11368996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20170.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 132747-20-7 | C5H12Br2N2 | 259.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132747-20-7
Molekylær formel C5H12Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 259.97
MDL nummer MFCD08272741
InChI nøgle ISYQWKOXKGJREA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-+-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-2,5-diazabicylo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane,hydrobromide 1:2, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobrom, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,2s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide
PubChem CID 14612497
SMIL Br.Br.C1NC2CNC1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Smeltepunkt ∽290°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Beilstein 4258260
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation +22° (c=1 in Water)
IUPAC navn 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptandihydrobromid
Formel vægt 259.97
Procent renhed 98%