Få mere at vide
(1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-etanediamin, TRC
Artikelnummer. 30380306
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30380306 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30380306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD487900250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 29841-69-8
Molekylær formel C14H16N2
Mængde 250 mg
Synonym ((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (-)-Stilbenediamine, (S,S)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (S,S)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
InChI formel InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
SMIL N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn (1S,2S)-1,2-diphenylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 212.29
Formel vægt 212.1313