Få mere at vide
(1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-etanediamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 29841-69-8 |
| Molekylær formel | C14H16N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (-)-Stilbenediamine, (S,S)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (S,S)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (1S,2S)-1,2-diphenylethan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.29 |
| Formel vægt | 212.1313 |