Få mere at vide
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-etanediamine, 97%
Artikelnummer. 15488969
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488969 25 g 25g
11337826 250 mg 250mg
11327826 1 g 1g
15478969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15488969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12968.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 29841-69-8 | C14H16N2 | 212,296 g/mol
(1S,2S)-(-)-1,2-diphenyl-1,2-ethandiamin solvatiseringsmiddel, til syntese af enantioprene ethylendiaminer ved chiralitetsoverførsel (kondensation med diketoner efterfulgt af reduktiv spaltning), co-katalysator i Ru-katalyseret enantioselektiv hydrering af aromatiske ligketoner og aromatiske ligketoner. komplekser.1 Anvendes til syntese af chirale tropocoronander, som har potentiel nytte i asymmetrisk katalyse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1S,2S)-(-)-1,2-diphenyl-1,2-ethandiamin solvatiseringsmiddel, til syntese af enantioprene ethylendiaminer ved chiralitetsoverførsel (kondensation med diketoner efterfulgt af reduktiv spaltning), co-katalysator i Ru-katalyseret enantioselektiv hydrering af aromatiske ligketoner og aromatiske ligketoner. komplekser.1 Anvendes til syntese af chirale tropocoronander, som har potentiel nytte i asymmetrisk katalyse.
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29841-69-8
Molekylær formel C14H16N2
Molekylvægt (g/mol) 212.296
MDL nummer MFCD00082751
InChI nøgle PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Synonym 1s,2s---1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1s,2s-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s---1,2-diamino-1,2-diphenylethane, s,s-dpen, 1,2-ethanediamine, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, --1,2-diphenylethylenediamine, diphenylethylenediamine
PubChem CID 6931238
IUPAC navn (1S,2S)-1,2-diphenylethan-1,2-diamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Smeltepunkt 80 °C til 84 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 3201645
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation −102° (c=1 i Methanol)
Formel vægt 212.3
Procent renhed 97%