Få mere at vide
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98%
Artikelnummer. 13418518 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13418518 5 g 5g
10319220 250 mg 250mg
10569263 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13418518 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310220050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21436-03-3
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMIL NC1CCCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39,0 °C til 45,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 104,0 °C til 110,0 °C (40,0 mmHg)
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(NH2)2
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand +25,25 (20,00 °C 589 nm,c=5,1 M HCl)
Specifik rotation +25.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand.
IUPAC navn (1S,2S)-cyclohexan-1,2-diamin
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine