Få mere at vide
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Artikelnummer. 11388945
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388945 1 g 1g
11308955 250 mg 250mg
11398945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14072.03
Request Bulk or Custom Format
Alfa Aesar (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%, Quantity: 5g, Boiling Point: 104 deg.C to 110 deg.C (40mmHg), Melting Point: 43 deg.C to 45 deg.C, Molecular Weight: 114.192, Percent Purity: 98%, Beilstein: 2801645, CAS: 21436-03-3, DOT Information: Hazard Class: 8; Packaging Group: II | CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21436-03-3
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMIL NC1CCCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Kogepunkt 104°C to 110°C (40 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 2801645
Følsomhed Air sensitive
Optisk rotation +25.5° (c=5 in 1N HCl)
IUPAC navn (1S,2S)-cyclohexan-1,2-diamin
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%