Få mere at vide
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Artikelnummer. 10569263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10569263 1 g 1g
10319220 250 mg 250mg
13418518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10569263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21436-03-3
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMIL NC1CCCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39.0°C to 45.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(NH2)2
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +25.25 (20.00°C 589nm,c=5,1 M HCl)
Specifik rotation + 25.25
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
IUPAC navn cyclohexan-1,2-diamin
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver