Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 39.0°C to 45.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Kogepunkt | 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 76°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Vis mere |