missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30367546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367546 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9885551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid
CAS 14590-54-6
Molekylær formel C5 H6 O4
Mængde 1 g
Synonym (S,S)-(+)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (+)-(S)-1,2-trans-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (1S-trans)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-,3-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)O
IUPAC navn (1S,2S)-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 130.0987
Formel vægt 130.0266
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.