Få mere at vide
(1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester |
| CAS | 889461-57-8 |
| Molekylær formel | C9 H14 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (1S,2S)-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl (1S,2S)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.205 |
| Formel vægt | 186.089 |