Få mere at vide
(1S,2R)-erythro-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2R)-erythro-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 357637-16-2 |
| Molekylær formel | C13 H20 Cl N O . H Cl |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@H](NC(C)(C)C)[C@@H](O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (1S,2R)-2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.218 |
| Formel vægt | 277.1 |