Få mere at vide
(1S,2R)-cis-4-cyclohexen-1,2-dicarboxylsyre-1-monomethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465720
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465720 1 g 1g
11475720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25950.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88335-93-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
(1S,2R)-cis-4-cyclohexen-1,2-dicarboxylsyre-1-monomethylester anvendes i organisk syntese som udgangsmateriale og mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1S,2R)-cis-4-cyclohexen-1,2-dicarboxylsyre-1-monomethylester anvendes i organisk syntese som udgangsmateriale og mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærk syre og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88335-93-7
Molekylær formel C9H12O4
Molekylvægt (g/mol) 184.19
MDL nummer MFCD00757425,MFCD00075490
InChI nøgle MYYLMIDEMAPSGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2r-1-methyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1s,2r-1-methyl cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl-1-cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s,2r-1-methylcis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 2-hydrogen 1-methyl 1s,2r-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1 r,6s-6-methoxycarbonyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1r, 2s-2-methoxycarbonylcyclohex-4-ene-1-carboxylic acid
PubChem CID 5325907
IUPAC navn (1R,6S)-6-methoxycarbonylcyclohex-3-en-1-carboxylsyre
SMIL COC(=O)C1CC=CCC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Mængde 1 g
Beilstein 5262096
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 184.19
Procent renhed 98%