Få mere at vide
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99%
Artikelnummer. 10760595 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10760595 5 g Glasflaske 5g
10123391 250 mg Glasflaske 250mg
10452461 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10760595 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315650050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126456-43-7
Molekylær formel C9H12NO
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00216655
InChI nøgle LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
PubChem CID 9866743
SMIL [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −62,00 (20,00 °C c=0,5,CHCl3)
Specifik rotation -62
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
IUPAC navn (1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
Formel vægt 149.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver