Få mere at vide
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97%
Artikelnummer. 15434747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434747 25 g 25g
15414747 1 g 1g
15424747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32066.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126456-43-7
Molekylær formel C9H12NO
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00216655
InChI nøgle LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 9866743
IUPAC navn (1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
SMIL [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Smeltepunkt 117 °C til 118 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation −61° (c=0,5 i chloroform)
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%