Få mere at vide
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97%
Artikelnummer. 15414747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414747 1 g 1g
15424747 5 g 5g
15434747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32066.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126456-43-7
Molekylær formel C9H12NO
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00216655
InChI nøgle LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 9866743
IUPAC navn (1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
SMIL [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Smeltepunkt 117°C to 118°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Optisk rotation −61° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol