missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1S,2R,5S)-(+)-Menthol, TRC

Artikelnummer. 30137995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137995 10 g
30011251 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21888510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15356-60-2
Molekylær formel C10 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Synonym Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1S,2R,5S)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1S-(1α,2β,5α)]-, Menthol, (1S,3S,4R)-(+)- (8CI), (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (+)-Menthol, (1S,2R,5S)-(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1S,2R,5S)-Menthol, D-Menthol, D-Menthol, d-Menthol
IUPAC navn (1S,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-Menthol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Formel vægt 156.1514
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.