missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S,2R,3S,5R)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2R,3S,5R)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-ol |
| CAS | 117641-39-1 |
| Molekylær formel | C13H16O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Entecavir Impurity 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c14-11-6-12-13(16-12)10(11)8-15-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-14H,6-8H2/t10-,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1C[C@H]2O[C@H]2[C@@H]1COCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1S,2R,3S,5R)-2-(phenylmethoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.26 |
| Formel vægt | 220.1099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?