missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[(1S,2R)-3-[[(4-Nitrophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-phenylmethyl)propyl]carbamic Acid, (3S)-Tetrahydro-3-furanyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((3S)-oxolan-3-yl) N-((2S,3R)-3-hydroxy-4-(2-methylpropyl-(4-nitrophenyl)sulfonylamino)-1-phenylbutan-2-yl)carbamate |
| CAS | 160231-69-6 |
| Molekylær formel | C25 H33 N3 O8 S |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, (3S)-Tetrahydro-3-furanyl [(1S,2R)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33N3O8S/c1-18(2)15-27(37(33,34)22-10-8-20(9-11-22)28(31)32)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)26-25(30)36-21-12-13-35-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17H2,1-2H3,(H,26,30)/t21-,23-,24+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ((3S)-oxolan-3-yl) N-((2S,3R)-3-hydroxy-4-(2-methylpropyl-(4-nitrophenyl)sulfonylamino)-1-phenylbutan-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.61 |
| Formel vægt | 535.1988 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?