missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[(1S,2R)-3-[[(4-Nitrophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-phenylmethyl)propyl]carbamic Acid, (3S)-Tetrahydro-3-furanyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30475471
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475471 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50507510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ((3S)-oxolan-3-yl) N-((2S,3R)-3-hydroxy-4-(2-methylpropyl-(4-nitrophenyl)sulfonylamino)-1-phenylbutan-2-yl)carbamate
CAS 160231-69-6
Molekylær formel C25 H33 N3 O8 S
Mængde 10 mg
Synonym Carbamic acid, N-[(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, (3S)-Tetrahydro-3-furanyl [(1S,2R)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C25H33N3O8S/c1-18(2)15-27(37(33,34)22-10-8-20(9-11-22)28(31)32)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)26-25(30)36-21-12-13-35-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17H2,1-2H3,(H,26,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
SMIL CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn ((3S)-oxolan-3-yl) N-((2S,3R)-3-hydroxy-4-(2-methylpropyl-(4-nitrophenyl)sulfonylamino)-1-phenylbutan-2-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 535.61
Formel vægt 535.1988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.