missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1S,2R)-2-((Benzyloxy)methyl)cyclopent-3-enol, TRC

Artikelnummer. 30348724
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348724 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2875901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-2-((Benzyloxy)methyl)cyclopent-3-enol
CAS 110567-21-0
Molekylær formel C13H16O2
Mængde 1 g
Synonym (1S,2R)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol, (1S-trans)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol
InChI formel InChI=1S/C13H16O2/c14-13-8-4-7-12(13)10-15-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-14H,8-10H2/t12-,13+/m1/s1
SMIL O[C@H]1CC=C[C@@H]1COCc2ccccc2
IUPAC navn (1S,2R)-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopent-3-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 204.26
Formel vægt 204.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.