Få mere at vide
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 98%
Artikelnummer. 11357419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357419 5 g 5g
11347419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27834.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23364-44-5 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23364-44-5
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD00074959
InChI nøgle GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Synonym 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
PubChem CID 719822
IUPAC navn (1S,2R)-2-amino-1,2-diphenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 5 g
Optisk rotation +6.9° (c=0.6 in Ethanol)
Formel vægt 213.28
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.