Få mere at vide
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 98%
Artikelnummer. 11347419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347419 1 g 1g
11357419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27834.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23364-44-5 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23364-44-5
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD00074959
InChI nøgle GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Synonym 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
PubChem CID 719822
IUPAC navn (1S,2R)-2-amino-1,2-diphenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 1 g
Optisk rotation +6.9° (c=0.6 in Ethanol)
Formel vægt 213.28
Procent renhed 99%