Få mere at vide
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochroman, TRC
Artikelnummer. 30136396
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136396 5 mg
17952765 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2259355MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129050-27-7
Molekylær formel C18H20FNO2
Molekylvægt (g/mol) 301.36
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
IUPAC navn (1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
SMIL O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
Formel vægt 301.1478