Få mere at vide
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochroman, Mikromol™
Artikelnummer. 30049156
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049156 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0947.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochroman
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
CAS 129050-27-7
Analyt- eller komponentnavne (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18H20FNO2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane, (1S,2R)-α-(N-Benzylaminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol
InChI formel InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
SMIL O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
IUPAC navn (1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 301.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 301,1478 g/mol