Få mere at vide
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam, 99%
Beskrivelse
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam anvendes i den asymmetriske syntese af (S)- og (R)-N-Fmoc-S-trityl-α -methylcystein. Det bruges som protonkilde i syntesen af chiralα ,γ -substitueretγ -butyrolactoner. Det bruges også som en chiral probe til den optiske opløsning ved HPLC og røntgenkrystallografisk bestemmelse af den absolutte stereokemi af carboxylsyrer. Anvendes også til fremstilling af N-acryloylderivater, der anvendes som dienofiler i asymmetriske Diels-Alder-reaktioner. og for andre asymmetriske transformationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam anvendes i den asymmetriske syntese af (S)- og (R)-N-Fmoc-S-trityl-α -methylcystein. Det bruges som protonkilde i syntesen af chiralα ,γ -substitueretγ -butyrolactoner. Det bruges også som en chiral probe til den optiske opløsning ved HPLC og røntgenkrystallografisk bestemmelse af den absolutte stereokemi af carboxylsyrer. Anvendes også til fremstilling af N-acryloylderivater, der anvendes som dienofiler i asymmetriske Diels-Alder-reaktioner. og for andre asymmetriske transformationer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam |
| Smeltepunkt | 181 °C til 186 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 83811 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Optisk rotation | −33° (c=1 i ethanol) |
| Formel vægt | 215.32 |
| Procent renhed | 99% |