Få mere at vide
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam, 99%
Artikelnummer. 11422628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422628 5 g 5g
11412628 1 g 1g
11432628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15897.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94594-90-8 | C10H17NO2S | 215.311 g/mol
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam anvendes i den asymmetriske syntese af (S)- og (R)-N-Fmoc-S-trityl-α -methylcystein. Det bruges som protonkilde i syntesen af chiralα ,γ -substitueretγ -butyrolactoner. Det bruges også som en chiral probe til den optiske opløsning ved HPLC og røntgenkrystallografisk bestemmelse af den absolutte stereokemi af carboxylsyrer. Anvendes også til fremstilling af N-acryloylderivater, der anvendes som dienofiler i asymmetriske Diels-Alder-reaktioner. og for andre asymmetriske transformationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam anvendes i den asymmetriske syntese af (S)- og (R)-N-Fmoc-S-trityl-α -methylcystein. Det bruges som protonkilde i syntesen af chiralα ,γ -substitueretγ -butyrolactoner. Det bruges også som en chiral probe til den optiske opløsning ved HPLC og røntgenkrystallografisk bestemmelse af den absolutte stereokemi af carboxylsyrer. Anvendes også til fremstilling af N-acryloylderivater, der anvendes som dienofiler i asymmetriske Diels-Alder-reaktioner. og for andre asymmetriske transformationer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94594-90-8
Molekylær formel C10H17NO2S
Molekylvægt (g/mol) 215.311
MDL nummer MFCD00066271
InChI nøgle DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Synonym 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
PubChem CID 54579826
SMIL CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Smeltepunkt 181°C to 186°C
Mængde 5 g
Beilstein 83811
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −33° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 215.32
Procent renhed 99%