Få mere at vide
(1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Acetate (Acetoxyphene), Mikromol™
Artikelnummer. 30464272
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464272 4 x 25 mg
18010060 25 mg
18062440 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464272 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0098.1200254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Acetate (Acetoxyphene), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane
CAS 33318-28-4
Analyt- eller komponentnavne alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. B (EP), Dextropropoxyphene Imp. B (EP), Propoxyphene USP Related Compound B, Propoxyphene USP RC B, (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Acetate, Acetoxyphene, alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane, Propoxyphene Related Compound B (USP), Propoxyphene Related Compound B, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity B, Dextropropoxyphene Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H27NO2/c1-17(16-22(3)4)21(24-18(2)23,20-13-9-6-10-14-20)15-19-11-7-5-8-12-19/h5-14,17H,15-16H2,1-4H3/t17-,21+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H](CN(C)C)[C@](Cc1ccccc1)(OC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC navn [(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 325.445
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 325.204 g/mol