Få mere at vide
(1S)-2,2-Dimethylcyclopropancarboxamid, Mikromol™
Beskrivelse
(1S)-2,2-Dimethylcyclopropancarboxamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| CAS | 75885-58-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1S)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (S)-, (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N |
| IUPAC navn | (1S)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxamid |
| Vis mere |