Få mere at vide
[(1S)-(1Alpha,2Beta,3Beta)]-3-(2-Amino-6-iodo-7H-purin-7-yl)-1,2-cyclobutanedimethanol Dibenzoate Ester;, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [(1S)-(1alpha,2beta,3beta)]-3-(2-Amino-6-iodo-7H-purin-7-yl)-1,2-cyclobutanedimethanol Dibenzoate Ester |
| CAS | 1246812-29-2 |
| Molekylær formel | C25H22IN5O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [(1S)-(1a,2b,3b)]-3-(2-Amino-6-iodo-7H-purin-7-yl)-1,2-cyclobutanedimethanol Dibenzoate Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24IN5O4/c1-3-7-14(2)22(31)33-11-16-10-18(17(16)12-34-23(32)15-8-5-4-6-9-15)30-13-27-21-19(30)20(25)28-24(26)29-21/h3-9,13,16-18H,2,10-12H2,1H3,(H2,26,28,29)/b7-3-/t16-,17-,18-/m1/s1 |
| SMIL | C/C=C\C(C(OC[C@H]1C[C@@H](N2C=NC3=C2C(I)=NC(N)=N3)[C@@H]1COC(C4=CC=CC=C4)=O)=O)=C |
| IUPAC navn | ((1S,2R,3R)-3-(2-amino-6-iodo-7H-purin-7-yl)cyclobutane-1,2-diyl)bis(methylene) dibenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 583.39 |
| Formel vægt | 583.07 |