missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1S-(1Alpha,2Alpha,3Beta,5Alpha)]-3-(Phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2R,3S,5R)-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| CAS | 110567-22-1 |
| Molekylær formel | C20 H22 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Entecavir Impurity 35 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O3/c1-3-7-15(8-4-1)12-21-14-17-18(11-19-20(17)23-19)22-13-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMIL | C(OCc1ccccc1)[C@@H]2[C@H](C[C@H]3O[C@@H]23)OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | (1S,2R,3S,5R)-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.39 |
| Formel vægt | 310.1569 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?