Få mere at vide
(1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridin, TRC
Artikelnummer. 30335176
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335176 1 g
30330313 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30335176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1751001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104322-63-6
Molekylær formel C10 H15 N O3 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9+,10+,11?/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2
IUPAC navn 11,11-dimethyl-5-oxa-3λ6-thia-4-azatetracyklo[6.2.1.01,6.04,6]undekane 3,3-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 229.3
Formel vægt 229.0773