Få mere at vide
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-(+)-10-Camphorsulfonyl Chloride |
| CAS | 21286-54-4 |
| Molekylær formel | C10 H15 Cl O3 S |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2 |
| IUPAC navn | [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]metansulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.74 |
| Formel vægt | 250.043 |