Få mere at vide
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30348593
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30348593 1 g
1 options
Artikelnummer. 30348593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1750501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid
CAS 3144-16-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H16 O4 S
Mængde 1 g
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1S,4R)-, 10-Bornanesulfonic acid, 2-oxo-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1S)-, Camphorsulfonic acid (6CI), (+)-(S)-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-2-Oxo-10-bornanesulfonic acid, (+)-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-Camphor-ω-sulfonic acid, (+)-Camphorsulfonic acid, (+)-D-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-β-Camphorsulfonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid, (1S)-10-Camphorsulfonic acid, (S)-(+)-CSA, (S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, (S)-Camphor-10-sulfonic acid, 2-Oxo-10-bornanesulfonic acid, Camphor-10-sulfonic acid, (+)-, Camphor-ω-sulfonic acid, (+)-, D-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, D-(+)-Camphorsulfonic acid, D-Camphor-10-sulfonic acid, D-Camphor-β-sulfonic acid, D-Camphorsulfonic acid, Reychler's acid, d-10-Camphorsulfonic acid, d-Camphorsulfonic acid, β-Camphorsulfonic acid, (+)-
InChI formel InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2
IUPAC navn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]metanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 232.3
Formel vægt 232.0769
Procent renhed >95