Få mere at vide
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30179837
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30179837 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30179837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175055250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154335-57-6
Molekylær formel C12H20O4S
Molekylvægt (g/mol) 260.35
Synonym 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Ethyl Ester, Ethyl ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate, 10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
SMIL O=S(C[C@@]12CC[C@@H](C2(C)C)CC1=O)(OCC)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O4S/c1-4-16-17(14,15)8-12-6-5-9(7-10(12)13)11(12,2)3/h9H,4-8H2,1-3H3/t9-,12+/m1/s1
Formel vægt 260.11