Få mere at vide
(1S)-10-Camphorsulfonamide, 97%
Artikelnummer. 11468520
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11468520
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044361.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60933-63-3 | C10H17NO3S | 231.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60933-63-3
Molekylær formel C10H17NO3S
Molekylvægt (g/mol) 231.31
MDL nummer MFCD00075611,MFCD00075611,MFCD00151500
InChI nøgle SBLUNABTQYDFJM-GMSGAONNSA-N
Synonym 1s-10-camphorsulfonamide, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide,7,7-dimethyl-2-oxo-, 1s,4r, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxidanylidene-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1-1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide
PubChem CID 12840037
IUPAC navn [(4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonamide
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-10-Camphorsulfonamide
Smeltepunkt 133°C to 135°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 231.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver