Få mere at vide
(1S)-1-[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-1-[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-amine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-8(2)13-11-6-4-10(5-7-11)9(3)12/h4-9H,12H2,1-3H3/t9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 179.131 |