missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S)-1-(4-phenylphenyl)ethan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-1-(4-phenylphenyl)ethan-1-ol |
| CAS | 150283-02-6 |
| Molekylær formel | C14H14O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (1S)-1-(4-phenylphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?