Få mere at vide
(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonyl-ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonyl-ethylamine |
| CAS | 608141-42-0 |
| Molekylær formel | C12H19NO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (alphaS)-3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]benzenemethanamine, 3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]-(alphaS)-benzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3/t10-/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1cc(ccc1OC)[C@H](N)CS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | (1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.35 |
| Formel vægt | 273.1035 |